Acetato de níquel tetrahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diacetato de níquel tetrahidrato, Di(acetato) de níquel tetrahidrato
223145000 223140025 223141000
ACRO223145000EA 89.7 EUR
ACRO223145000 ACRO223140025 ACRO223141000
Acetato de níquel tetrahidrato 99+% para análisis
Acetato de níquel tetrahidrato
Formula: C₄H₆NiO₄·4H₂O
MW: 248.84 g/mol
Pto. Ebullición: 16
Pto. de fusión: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066973
Núm. CAS: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,06583
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤2000 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm