Acetato de níquel tetrahidrato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Nickel diacetate tetrahydrate, Nickel (II) acetate tetrahydrate, Nickel di(acetate) tetrahydrate, Acetic acid nickel (II) salt tetrahydrate
415540050 415545000 415541000
ACRO415540050EA 29.9 EUR
ACRO415540050 ACRO415545000 ACRO415541000
Acetato de níquel tetrahidrato 99%, extra puro
Nickel acetate tetrahydrate
Formula: C₄H₆NiO₄·4H₂O
MW: 248,84 g/mol
Pto. Ebullición: 16 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 1,798 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066973
Núm. CAS: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,06583
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
Cobalt (Co) ≤0.2 %
Iron (Fe) ≤20 ppm