Acetato de níquel tetrahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diacetato de níquel tetrahidrato, Di(acetato) de níquel tetrahidrato
10813.06
10813.14
10813.06EA
120
EUR
10813.06
10813.14
Acetato de níquel tetrahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Acetato de níquel tetrahidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 6018-89-9
Molecular Formula: C4H6NiO4.4H2O
Formula Weight: 248.84 (176.79anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.744
Appearance: Green
Odour: Light
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3730764
Merck Reference: 14,6499
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00066973
Formula:
C₄H₆NiO₄·4H₂O Pto. Ebullición: 16 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: Dec. Densidad: 1,744 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066973 Núm. CAS: 6018-89-9 EINECS: 206-761-7 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,6499 |