Acetato de níquel hidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Nickel(II) acetate hydrate
12223.30
12223.A1
12223.A7
12223.30EA
48.3
EUR
12223.30
12223.A1
12223.A7
Acetato de níquel hidrato ≥99%
Acetato de níquel hidrato
Purity: 99+%
CAS No.: 6018-89-9
Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.xH2O
Formula Weight: 176.79(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Green
Odour: Light
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,6499
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012451
Formula:
C₄H₆NiO₄·H₂O MW: 194.79 g/mol Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012451 Núm. CAS: 6018-89-9 EINECS: 206-761-7 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,6499 |