Acetato de níquel tetrahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diacetato de níquel tetrahidrato, Di(acetato) de níquel tetrahidrato
A13026.0E
A13026.22
A13026.36
A13026.0EEA
263
EUR
A13026.0E
A13026.22
A13026.36
Acetato de níquel tetrahidrato ≥98%
Acetato de níquel tetrahidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 6018-89-9
Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.4H2O
Formula Weight: 248.84 (176.79anhy)
Odour: Light
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3730764
Merck Reference: 14,6499
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00066973
Formula:
C₄H₆NiO₄·4H₂O Pto. Ebullición: 16 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: Dec. Densidad: 1,744 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066973 Núm. CAS: 6018-89-9 EINECS: 206-761-7 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,6499 |