Ácido oxálico dihidrato 99.5+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethanedioic acid dihydrate
423150010 423150051 423152500
ACRO423150010EA 96 EUR
ACRO423150010 ACRO423150051 ACRO423152500
Ácido oxálico dihidrato 99.5+% ACS
Ácido oxálico dihidrato
Formula: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07 g/mol
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149102
Núm. CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
IR: 01-2119534576-33
Índice Merck: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration with KMnO4 99.5 to 102.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %