Ácido oxálico dihidrato, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Ethanedioic acid dihydrate
0326-1KGEA 222 EUR
0326-1KG 0326-500G
Ácido oxálico dihidrato, grado alta pureza
Ácido oxálico dihidrato
Formula: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07 g/mol
Pto. Ebullición: 149…160 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 101
Densidad: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149102
Núm. CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8 III
IR: 01-2119534576-33
Índice Merck: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Ash <0.2%
Chloride <0.005%
Insolubles <0.05%
Iron <0.005%
Purity >99%