Ácido oxálico dihidrato ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
20555.296EA
51.7
EUR
20555.296
20555.365
Ácido oxálico dihidrato ≥98%, TECHNICAL
Ácido oxálico dihidrato
Formula:
HO₂CCO₂H·2H₂O Pto. Ebullición: 149…160 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 101 °C Densidad: 1,65 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149102 Núm. CAS: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,III IR: 01-2119534576-33 Índice Merck: 13,06980 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 98 % |