Calcio oxalato monohidrato 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Oxalato de calcio monohidrato, Ácido oxálico sal de calcio monohidrato
403880050 403885000 403880025
ACRO403880050EA 34.8 EUR
ACRO403880050 ACRO403885000 ACRO403880025
Calcio oxalato monohidrato 98%, extra puro
Calcio oxalato monohidrato
Formula: C₂CaO₄·1H₂O
Pto. de fusión: 200 °C
Densidad: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150039
Núm. CAS: 5794-28-5
EINECS: 209-260-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 % (1 g, 200°C, 3 h)
Particle size ≥95 % (Passing through 45 µm)
Apparent density 0.3 to 0.5 g/cm3
Titration ≥97.5 % w/w (as Oxalate) On dry substance
Iron (Fe) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in HCl)