Calcio oxalato monohidrato ≥99.9985% (trace metals basis) (excluding 25 ppm max alkali earths), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Oxalato de calcio monohidrato, Ácido oxálico sal de calcio monohidrato
13007.06
13007.14
13007.06EA
71.8
EUR
13007.06
13007.14
Calcio oxalato monohidrato ≥99.9985% (trace metals basis) (excluding 25 ppm max alkali earths), Puratronic®
Calcio oxalato monohidrato
Purity: 99.9985%
CAS No.: 5794-28-5
Molecular Formula: CaC2O4.H2O
Formula Weight: 146.11 (128.10anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.12
Melting Point: 200°
Merck Reference: 14,1685
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150039
Formula:
C₂CaO₄·1H₂O Pto. de fusión: 200 °C Densidad: 2,12 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150039 Núm. CAS: 5794-28-5 EINECS: 209-260-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1685 |