Calcio oxalato monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
32430.22 32430.36
32430.22EA 53.2 EUR
32430.22 32430.36
Calcio oxalato monohidrato ≥99%
Calcio oxalato monohidrato
Purity: 99% CAS No.: 5794-28-5 Molecular Formula: CaC2O4.H2O Formula Weight: 146.11 (128.10anhy) Physical Form: Powder/lump Density: 2.12 Melting Point: 200° Merck Reference: 14,1685 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00150039
Formula: C₂CaO₄·1H₂O
Pto. de fusión: 200 °C
Densidad: 2,12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150039
Núm. CAS: 5794-28-5
EINECS: 209-260-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,1685