di-Amonio oxalato monohidrato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido oxálico sal de amonio monohidrato, Oxalato de diamonio monohidrato
206270010 206275000
ACRO206270010EA 128 EUR
ACRO206270010 ACRO206275000
di-Amonio oxalato monohidrato 99.5% para análisis
di-Amonio oxalato monohidrato
Formula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142.11 g/mol
Pto. Ebullición: 70
Pto. de fusión: 70
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149694
Núm. CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00541
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm