di-Amonio oxalato monohidrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
423365000 423360025 423361000
ACRO423365000EA 78.9 EUR
ACRO423365000 ACRO423360025 ACRO423361000
di-Amonio oxalato monohidrato 99+% ACS
di-Amonio oxalato monohidrato
Formula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Pto. Ebullición: 70 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: ~ 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149694
Núm. CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00541
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.02 %
Titration with KMnO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %