di-Amonio oxalato monohidrato 99.0-101.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido oxálico sal de amonio monohidrato, Oxalato de diamonio monohidrato
36228.22
36228.36
36228.57
36228.22EA
26.1
EUR
36228.22
36228.36
36228.57
di-Amonio oxalato monohidrato 99.0-101.0% ACS
di-Amonio oxalato monohidrato
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 6009-70-7
Molecular Formula: (COONH4)2.H2O
Formula Weight: 142.11 (124.10anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.50
Appearance: White
Melting Point: 70° dec.
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Beilstein Reference: 3759830
Merck Reference: 14,537
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149694
In detinning of iron, metal polishing, determination of lead, calcium, and rare earth metals
Formula:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Pto. Ebullición: 70 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 70 °C (desc.) Densidad: 1,50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149694 Núm. CAS: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,537 |