di-Amonio oxalato monohidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido oxálico sal de amonio monohidrato, Oxalato de diamonio monohidrato
A10263.0E A10263.22 A10263.36
A10263.0EEA 224 EUR
A10263.0E A10263.22 A10263.36
di-Amonio oxalato monohidrato ≥98%
di-Amonio oxalato monohidrato
Purity: 98% CAS No.: 6009-70-7 Molecular Formula: C2H8N2O4.H2O Formula Weight: 142.11 (124.10anhy) Physical Form: Crystalline solid Density: 1.50 Appearance: White Melting Point: 70° dec. Beilstein Reference: 3759830 Merck Reference: 14,537 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149694
Formula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Pto. Ebullición: 70 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 70 °C (desc.)
Densidad: 1,50
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149694
Núm. CAS: 6009-70-7
EINECS: 238-135-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,537