di-Amonio oxalato monohidrato ≥99.0%, en polvo ACS
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
0219140891 0219140880 0219140890
ICNA0219140891EA 161 EUR
ICNA0219140891 ICNA0219140880 ICNA0219140890
di-Amonio oxalato monohidrato ≥99.0%, en polvo ACS
di-Ammonium oxalate monohydrate
Chloride ≤0,002% Iron ≤2 ppm sulphate ≤0,002%
Formula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142,11 g/mol
Pto. Ebullición: 70 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149694
Núm. CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00541
Order Now
Resultados test especificaciones
Synonyms Ethanedioic Acid Monohydrate; Oxalic acid diammonium salt
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Heavy Metals ≤5 ppm
Insoluble Matter ≤0,005%
Residue on Ignition ≤0,02%
Chloride ≤0.002%
Iron ≤2 ppm
Sulphate ≤0.002%