di-Amonio oxalato monohidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ácido oxálico sal de amonio monohidrato, Oxalato de diamonio monohidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01190.1000 1.01190.9050
1.01190.1000EA 151 EUR
1.01190.1000 1.01190.9050
di-Amonio oxalato monohidrato, Supelco®
di-Amonio oxalato monohidrato
Formula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Pto. Ebullición: 70 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149694
Núm. CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00541