di-Amonio oxalato monohidrato, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido oxálico sal de amonio monohidrato, Oxalato de diamonio monohidrato
MQ300
1.01192.0250
1.01192.1000
1.01192.0250EA
74.1
EUR
1.01192.0250
1.01192.1000
di-Amonio oxalato monohidrato, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
di-Amonio oxalato monohidrato
Formula:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O MW: 142.11 g/mol Pto. Ebullición: 70 Pto. de fusión: 70 Densidad: ∼1.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149694 Núm. CAS: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,00541 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 45 g/l (20 °C) (anhydrous substance) |
Melting Point | 70 °C (decomposition) |
Molar Mass | 142.11 g/mol |
Bulk Density | 480 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.50 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.3 (50 g/l, H2O, 25 °C) |