di-Amonio oxalato monohidrato 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Ácido oxálico sal de amonio monohidrato, Oxalato de diamonio monohidrato
21289.236EA 46.7 EUR
21289.236 21289.293
di-Amonio oxalato monohidrato 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
di-Amonio oxalato monohidrato
Formula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Pto. Ebullición: 70 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149694
Núm. CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00541
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5 - 101.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm