tri-Sodio citrato dihidrato 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Citrato de trisodio dihidrato
227130010 227135000 227130051 227130250
ACRO227130010EA 61.6 EUR
ACRO227130010 ACRO227135000 ACRO227130051 ACRO227130250
tri-Sodio citrato dihidrato 99%, puro
tri-Sodio citrato dihidrato
Formula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150031
Núm. CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Índice Merck: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 11 to 13 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %