tri-Sodio citrato dihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Citrato de trisodio dihidrato
A12274.0C
A12274.0E
A12274.36
A12274.0CEA
301
EUR
A12274.0C
A12274.0E
A12274.36
tri-Sodio citrato dihidrato ≥99%
tri-Sodio citrato dihidrato
Purity: 99%
CAS No.: 6132-04-3
Molecular Formula: Na3C6H5O7.2H2O
Formula Weight: 294.10 (258.07anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 150° -2H2O
Beilstein Reference: 6104939
Merck Reference: 14,8602
MDL No.: MFCD00150031
Formula:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O MW: 294.1 g/mol Pto. de fusión: 150 °C (-2H₂O) Densidad: 1.76 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150031 Núm. CAS: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Índice Merck: 13,08675 |