tri-Sodio citrato dihidrato ≥99%, grado reactivo
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Citrato de trisodio dihidrato
0101-1KGEA 154 EUR
0101-1KG 0101-2.5KG 0101-500G 0101-12KG 0101-50KG
tri-Sodio citrato dihidrato ≥99%, grado reactivo
tri-Sodio citrato dihidrato
A biological buffer used for cell culture, in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1 g/mol
Pto. de fusión: 150
Densidad: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150031
Núm. CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Índice Merck: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Calcium ≤0.005%
Chloride ≤0.005%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Loss on Drying (%) 10.0 – 13.0
pH (5%, Water) @25 °C 7.0 – 9.0
Protease none detected
Purity (Dry Basis) (%) ≥99%
RNase none detected
Sulphate ≤0.005%