tri-Sodio citrato dihidrato, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
567446-1 567446-100 567446-5
567446-1EA 83.8 EUR
567446-1 567446-100 567446-5
tri-Sodio citrato dihidrato, Millipore®
tri-Sodio citrato dihidrato
Formula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Pto. de fusión: 150 °C
Densidad: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150031
Núm. CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Índice Merck: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM