tri-Sodio citrato dihidrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Citrato de trisodio dihidrato
MQ300
1.06448.0500
1.06448.1000
1.06448.5000
1.06448.9025
1.06448.0500EA
32.89
EUR
1.06448.0500
1.06448.1000
1.06448.5000
1.06448.9025
tri-Sodio citrato dihidrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
tri-Sodio citrato dihidrato
Formula:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O MW: 294.1 g/mol Pto. de fusión: 150 Densidad: 1.76 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150031 Núm. CAS: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Índice Merck: 13,08675 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 425 g/l (25 °C) |
Melting Point | 150 °C (anhydrous substance) |
Molar Mass | 294.10 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1100 kg/m3 |
Density | 1.76 g/cm3 |
pH | 7.5 - 9.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |