tri-Sodio citrato, anhidro, EMPROVE® ESSENTIAL E331, FCC, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos:
Citrato de trisodio
1.11037.9026
1.11037.1000
1.11037.9026EA
1710
EUR
1.11037.9026
1.11037.1000
tri-Sodio citrato, anhidro, EMPROVE® ESSENTIAL E331, FCC, USP suitable for use as excipient, SAFC®
tri-Sodio citrato
Formula:
C₆H₅Na₃O₇ MW: 258.07 g/mol Pto. de fusión: 150 Densidad: 1.815 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 290 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012462 Núm. CAS: 68-04-2 EINECS: 200-675-3 Índice Merck: 12,08746 |