tri-Sodium citrate dihydrate, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Citrato de trisodio dihidrato
1.37042.5000 1.37042.9012 1.37042.9029
1.37042.5000EA 638 EUR
1.37042.5000 1.37042.9012 1.37042.9029
tri-Sodium citrate dihydrate, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
tri-Sodio citrato dihidrato
Formula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1 g/mol
Pto. de fusión: 150
Densidad: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150031
Núm. CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Índice Merck: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM