tri-Sodio citrato dihidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
27830.294EA 82.5 EUR
27830.294 27830.363 27830.460
tri-Sodio citrato dihidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
tri-Sodio citrato dihidrato
Formula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Pto. de fusión: 150 °C
Densidad: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150031
Núm. CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
IR: 01-2119457027-40
Índice Merck: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm