EDTA sal disódica dihidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
147850010 147851000 147855000 147850050
ACRO147850010EA 217 EUR
ACRO147850010 ACRO147851000 ACRO147855000 ACRO147850050
EDTA sal disódica dihidrato 99+% para análisis
EDTA sal disódica dihidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Pto. de fusión: 252 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Índice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Loss on drying ≤11.4 % (200°C, 3 h)
pH 4.0 to 6.0 (1 % at 20°C)
Iron (Fe) ≤80 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm