EDTA sal disódica dihidrato 99.0-101.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
33312.22
33312.36
33312.22EA
41
EUR
33312.22
33312.36
EDTA sal disódica dihidrato 99.0-101.0% ACS
EDTA sal disódica dihidrato
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 6381-92-6
Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2.2H2O
Formula Weight: 372.24 (336.22anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point: 248° dec.
Beilstein Reference: 3900609
MDL No.: MFCD00150037
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O MW: 372.24 g/mol Pto. de fusión: 248 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150037 Núm. CAS: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Índice Merck: 13,03543 |