EDTA sal disódica dihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
A15161.0B
A15161.0I
A15161.30
A15161.0BEA
107
EUR
A15161.0B
A15161.0I
A15161.30
EDTA sal disódica dihidrato ≥99%
EDTA sal disódica dihidrato
Purity: 99+%
CAS No.: 6381-92-6
Molecular Formula: C10H14N2Na2O8.2H2O
Formula Weight: 372.24 (336.22anhy)
Melting Point: 248° dec.
Beilstein Reference: 3900609
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Pto. de fusión: 248 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150037 Núm. CAS: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Índice Merck: 13,03543 |