EDTA sal disódica dihidrato, ≥99% grado biotecnología
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
0105-1KGEA 344 EUR
0105-1KG 0105-2.5KG 0105-500G 0105-12KG
EDTA sal disódica dihidrato, ≥99% grado biotecnología
EDTA sal disódica dihidrato
A reversible metalloprotease inhibitor useful for chelating metal ions.
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Pto. de fusión: 255
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Índice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.01%
Loss on Drying 8.7 – 11.4%
Nitrilotriacetic Acid ≤0.1%
pH (5%, Water) @25 °C 4.0 – 6.0
Protease none detected
Purity ≥99%
RNase none detected