EDTA sal disódica dihidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
1073.0250EA 97.89 EUR
1073.0250 1073.0500 1073.1000
EDTA sal disódica dihidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA sal disódica dihidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Pto. de fusión: 255
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Índice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 6.0
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm) Copper (Cu) max. 3
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 5