EDTA sal disódica dihidrato 99.0-101.0%, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08454.0250 1.08454.1000 1.08454.0100
1.08454.0250EA 103 EUR
1.08454.0250 1.08454.1000 1.08454.0100
EDTA sal disódica dihidrato 99.0-101.0%, Supelco®
EDTA sal disódica dihidrato
Synonyms: Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate; Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Pto. de fusión: 255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Índice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 110 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 372,24 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Assay 99,0 - 101,0 %
Identity (IR-spectrum, Sodium, Complexation) Passes test
In water insoluble matter ≤ 0,003 %
Chloride (Cl) ≤ 0,004 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0,01 %
Cyanide (CN) ≤ 0,001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0,0005 %
Nitrilotriacetic acid (HPLC) ≤ 0,05 %
Loss on drying (150 °C; 6 h) 8,7 - 11,4 %