Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS para producción biofarmacéutica, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Atención
|
1.37004.1000
1.37004.9012
1.37004.9025
1.37004.1000EA
419
EUR
1.37004.1000
1.37004.9012
1.37004.9025
Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS para producción biofarmacéutica, SAFC®
EDTA sal disódica dihidrato
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Pto. de fusión: 255 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150037 Núm. CAS: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Índice Merck: 13,03543 |