EDTA sal disódica dihidrato ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
20296.291EA
170
EUR
20296.291
20296.360
20296.462
EDTA sal disódica dihidrato ≥98%, TECHNICAL
EDTA sal disódica dihidrato
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O MW: 372.24 g/mol Pto. de fusión: 255 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150037 Núm. CAS: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Índice Merck: 13,03543 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 98 % |