EDTA sal disódica dihidrato ≥99.0% para HPLC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
03682-10G 03682-50G
03682-10GEA 76.3 EUR
03682-10G 03682-50G
EDTA sal disódica dihidrato ≥99.0% para HPLC, Fluka™
EDTA sal disódica dihidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Pto. de fusión: 244…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6
EINECS: 230-944-0
Índice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
Suitability test (HPLC) complying
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Absorbance at 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 290 nm Max. 0.02
Absorbance at 280 nm Max. 0.03
Absorbance at 270 nm Max. 0.05
Absorbance at 260 nm Max. 0.15
Aluminium (Al) Max. 5 ppm
Barium (Ba) Max. 5 ppm
Bismuth (Bi) Max. 5 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Lithium (Li) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Strontium (Sr) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm