EDTA sal tetrasódica hidrato ≥99.5%, Ultra Pure Grade
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido etilendiaminotetraacético sal tetrasódica hidrato, Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio hidrato, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de tetrasódica hidrato, Ácido edético sal tetrasódica hidrato
0245-1KGEA 226 EUR
0245-1KG 0245-500G
EDTA sal tetrasódica hidrato ≥99.5%, Ultra Pure Grade
EDTA sal tetrasódica hidrato
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
MW: 380,17 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 6,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150025
Núm. CAS: 13235-36-4
EINECS: 200-573-9
Índice Merck: 12,03557
Order Now
Resultados test especificaciones
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Solubility (5%, Water) pass
Iron ≤0.005%
Humedad (KF) 12.4 – 19.2%
Nitrilotriacetic Acid ≤0.1%
pH (1%, Water) @25 °C 10.7 – 11.7
Purity (Dry Basis) >99.5%