Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica monohidrato para HPLC
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 1-heptanesulphonate monohydrate
411270050 411270250 411271000 411275000
ACRO411270050EA 74.3 EUR
ACRO411270050 ACRO411270250 ACRO411271000 ACRO411275000
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica monohidrato para HPLC
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica monohidrato
Formula: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
MW: 220,27 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149550
Núm. CAS: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7.4 % to 9 % (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Solubility (10 % w/v in water) Clear colorless
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥99.0 %