Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sodium 1-heptanesulphonate monohydrate
15214.09
15214.18
15214.09EA
83
EUR
15214.09
15214.18
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica monohidrato ≥99%
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica monohidrato
Purity: 99%
CAS No.: 207300-90-1
Molecular Formula: C7H15NaO3S.H2O
Formula Weight: 220.26 (202.24anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O MW: 220.27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149550 Núm. CAS: 207300-90-1 EINECS: 245-210-5 |