Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica monohidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodium 1-heptanesulphonate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
51832-10G-F 51832-50G-F
51832-10G-FEA 152 EUR
51832-10G-F 51832-50G-F
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica monohidrato, Supelco®
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica monohidrato
Formula: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
MW: 220.27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149550
Núm. CAS: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc61ea40aea34a4ecc116221e6b8f64cb4dd245&vid=6423e1e17128215a02c27a62b05b8e4454209037&prid=web&clid=SAPDAM