Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica monohidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
206120050 206120250 206121000
ACRO206120050EA 55.3 EUR
ACRO206120050 ACRO206120250 ACRO206121000
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica monohidrato 99%
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica monohidrato
Formula: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
MW: 206.24 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149549
Núm. CAS: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals or flakes or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9.6 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (on dry substance)