Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
32190.09
32190.18
32190.09EA
99.7
EUR
32190.09
32190.18
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica monohidrato ≥99%
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica monohidrato
Purity: 99%
CAS No.: 207300-91-2
Molecular Formula: C6H13NaO3S.H2O
Formula Weight: 206.24 (188.22anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Beilstein Reference: 3727014
MDL No.: MFCD00149549
Formula:
C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149549 Núm. CAS: 207300-91-2 EINECS: 220-601-3 |