Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica monohidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
52862-10G-F 52862-50G-F
52862-10G-FEA 153 EUR
52862-10G-F 52862-50G-F
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica monohidrato, Supelco®
Ácido 1-hexanosulfónico sal sódica monohidrato
Formula: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149549
Núm. CAS: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=897e40e9856d4ea56d810990e51bee4045dd30d6&vid=d9488496ad880fedc4f73526c19d1430ba156df1&prid=web&clid=SAPDAM