Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
206140050 206140250 206141000
ACRO206140050EA 84.9 EUR
ACRO206140050 ACRO206140250 ACRO206141000
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato 98%
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato
Formula: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007544
Núm. CAS: 207596-29-0
EINECS: 226-195-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7 % to 9 % (140°C)
Titration after Ion exchange ≥97.5 %