Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate
15764.09
15764.18
15764.09EA
108
EUR
15764.09
15764.18
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato ≥99%
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato
Purity: 99+%
CAS No.: 207596-29-0
Molecular Formula: CH3(CH2)7SO3Na.H2O
Formula Weight: 234.29 (216.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point:
Formula:
C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007544 Núm. CAS: 207596-29-0 EINECS: 226-195-4 |