Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate
0215177805 0215177825 0215177880
ICNA0215177805EA 39.1 EUR
ICNA0215177805 ICNA0215177825 ICNA0215177880
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato
Formula: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007544
Núm. CAS: 207596-29-0
EINECS: 226-195-4