Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
132860010 132862500
ACRO132860010EA 134 EUR
ACRO132860010 ACRO132862500
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato 98%
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato
Formula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
MW: 254.22 g/mol
Pto. de fusión: 106…110 °C
Pto. de inflamación: 150
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149540
Núm. CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
Water 14 to 16 % (K.F.) Typical
Titration with NaOH ≥97.5 %