Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43144.36
43144.22
43144.14
43144.36EA
262
EUR
43144.36
43144.22
43144.14
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato 99+% ACS
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato
Purity: 99+%
CAS No.: 5965-83-3
Molecular Formula: C7H6O6S.2H2O
Formula Weight: 254.22 (218.19anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Pungent
Melting Point: 103-112°
Beilstein Reference: 650741
Merck Reference: 14,8964
UN No.: 2585
MDL No.: MFCD00007508
Reagent for precipitation of proteins
Formula:
HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O Pto. de fusión: 103…112 °C Densidad: 1,695 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149540 Núm. CAS: 5965-83-3 EINECS: 202-555-6 UN: 2585 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8964 |