Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A13461.0B A13461.18 A13461.30
A13461.0BEA 129 EUR
A13461.0B A13461.18 A13461.30
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato ≥98%
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato
Purity: 98% CAS No.: 5965-83-3 Molecular Formula: C7H6O6SH.2H2O Formula Weight: 254.22 (218.19anhy) Physical Form: Cryst powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Odour: Pungent Melting Point: 103-112° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 650741 Merck Reference: 14,8964 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00007508
Formula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Pto. de fusión: 103…112 °C
Densidad: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149540
Núm. CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,8964
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM