Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato ≥99.0% (by acidimetry) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
8.00691.1000EA 193 EUR
8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato ≥99.0% (by acidimetry) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato
Formula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
MW: 254.22 g/mol
Pto. de fusión: 224
Densidad: 1.695 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149540
Núm. CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Identity (IR) passes test
Synonyms 2-Hydroxybenzoic-5-Sulfonic Acid, Dihydrate
Chemical Formula HOC6H3(COOH)SO3H·2H2O